Läs mer
Fisherbrand™ Justerbar vägghållare, 4 positioner
Produktkod. 15279568 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Antal fack:
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal fack Förpackningsstorlek
15279568 4 Varje
1 options
Produktkod. 15279568
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vägg- eller dörrmonterbar. Vägghållare, 4 positioner är justerbar och är idealisk för att hålla handskar i olika boxstorlekar, moppmoppar, öronproppar, ansiktsmasker, skoöverdrag.
  • Flexibilitet för att hålla upp till fyra olika förpackade skyddsprodukter och andra väsentliga laboratorieartiklar (storleksberoende)
  • Idealisk för att hålla handskar i olika förpackningar, moppmoppar, öronproppar, ansiktsmasker, skoskydd
  • Justerbar universell passform, lätt att rengöra, med låg profil
  • Vägg- eller dörrmonterbar, monteringsdetaljer ingår
Specifikationer
Produkttyp Handskfackhållare
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 762 x 152 x 76 mm
Längd (engelska) 30 tum
Längd (metrisk) 762 mm
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 152 mm
Höjd (engelska) 3 tum
Höjd (metrisk) 76 mm
Håller Handskfack för engångsbruk
Material Polykarbonat, PETG
Montering Vägg- eller ytmontering
Antal fack 4
Produktstil Frontmatad med öppning
Kapacitet 4 lådor