Läs mer
OHAUS™ Justeringsfält
Produktkod. p-7158932 Handla allt Ohaus Produkter
Längd (metrisk):
460 mm
610 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15752489
Brand: OHAUS™ 30400073
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Adjustment Bar är ett tillbehör för användning med justerbara plattformar, som är designade för att monteras på kraftiga shakers.
  • För användning med plattformar, vilket ökar mängden användbart utrymme för prover
  • Kraftig shakertillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Justeringsfält
Längd (metrisk) 460 mm
Färg Svart
Beskrivning Justeringsstång, 46 cm
För användning med (utrustning) Heavy Duty Shakers