Läs mer
ADL-5859, MedChemExpress
Beskrivning
ADL5859 is a (delta)-opioid receptor agonist with Ki of 0.8 nM, selectivity against opioid receptor (kappa), (mu), and weak inhibitory activity at the hERG channel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ADL-5859 |
| CAS | 850173-95-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H29ClN2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (233.13 mM) |
| LEDER | OC1=C2C(OC3(C=C2C4=CC=C(C=C4)C(N(CC)CC)=O)CCNCC3)=CC=C1.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.95 |
| Formel vikt | 428.95 |
| Visa mer |