Läs mer
Vilbar Lourmat BIO1D-PROGRAMVARA
Produktkod. 11761159
Change view
Produkttyp:
Administratörsprogramvara CFR21
Produktkod. Produkttyp
11761159 Administratörsprogramvara CFR21
1 options
Produktkod. 11761159 Leverantör Vilbar Lourmat Leverantörsnummer 141010011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17570.00 SEK
    14924.14 SEK / Paket med 1
    Save 2645.86 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Administratörsprogramvara idealisk för att beräkna automatisk banddetektion och molekylvikt.
  • Pentium, 3,2 GHz, FSB 800 MHz, 33 MHz PCI-buss, 512 MB RAM, 10 GB hårddisk med minst 100 MB ledigt utrymme för mjukvaruinstallation och bildbackup, 1280 x 1024 VGA-kort i 16 mil. färger (24 bitar), samt minst 1 PCI-port och 1 ledig USB port
  • Bio1-D-programvara
  • Transformation av 1D-bilden till en 3D-graf för kvantifiering av banden
  • Automatisk banddetektion och molekylviktsberäkning
  • Samtidig visning av gelen och värdena för varje remsa på samma skärm
  • Omberäkning av värden enligt en referenskalibreringskurva
  • Kvantitativ analys av mikroplattor
  • Koloniräkning enligt deras egenskaper (volym, yta, omkrets)
  • I.e. att integrera bilder av gels, resultattabeller, kurvor som kan skrivas ut eller exporteras i ett Windows-kompatibelt™ format
  • Full GLP efterlevnad
Specifikationer
Produkttyp Administratörsprogramvara CFR21