missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Adomeglivant, MedChemExpress

Produktkod. 16490418
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490418 5 mg 5mg
16483706 25 mg -
16473887 50 mg -
16457958 10 mg 10mg
16477746 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16490418 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19904

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Adomeglivant (LY2409021) is a potent, selective glucagon receptor (GluR) allosteric antagonist. Adomeglivant is widely used in the research for type 2 diabetes mellitus.

Adomeglivant (LY2409021) is a potent, selective glucagon receptor (GluR) allosteric antagonist. Adomeglivant is widely used in the research for type 2 diabetes mellitus.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Adomeglivant
CAS 1488363-78-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H36F3NO4
Kvantitet 5 mg
Synonym LY2409021
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.98 mM)
LEDER O=C(O)CCNC(C1=CC=C([C@@H](OC2=CC(C)=C(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)C(C)=C2)CCC(F)(F)F)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 555.63
Formel vikt 555.63
Procent renhet 98.18%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.