Läs mer
Melford Adonitol
Beskrivning
Adonitol är en kristallin pentosalkohol som bildas genom reduktion av ribos.
Adonitol är en kristallin pentosalkohol som bildas genom reduktion av ribos. Det förekommer naturligt i växten Adonis vernalis , såväl som i cellväggarna hos grampositiva bakterier.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 488-81-3 |
| Molekylformel | C5H12O5 |
| Kvantitet | 500 g |