Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adonitol, 98 %
Produktkod. 10657332 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10657332 5 g Glasflaska 5g
10667332 10 g Glasflaska 10g
10793085 100 g Glasflaska 100g
11904641 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10657332 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 167030050
Request Bulk or Custom Format
Adonitol, 98 %, C5H12O5, CAS Number-488-81-3, adonit, adonite, adonitol, d-ribitol, d-xylitol, eutrit, ribitol, xylit, xylit, xylitol, 100 g, 97,5 % min. (ELSD) (HPLC), 01,53, 100,0, 99,0, Vit, 207-685-7, 152,15, HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N, Autentisk, (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol | CAS: 488-81-3 | C5H12O5 | 152,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 488-81-3
Molekylformel C5H12O5
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00064291
InChI-nyckel HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
IUPAC-namn (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
LEDER C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adonitol
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 101.0°C to 104.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 01,53
Merck Index 15,157
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol,insoluble in ether
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.