Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adonitol, 98 %
Codice prodotto. 11904641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Förpackning Dimensione della confezione
11904641 500 g Glasflaska 500g
10657332 5 g Glasflaska 5g
10667332 10 g Glasflaska 10g
10793085 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11904641 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 167035000
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Adonitol, 98 %, C5H12O5, CAS Number-488-81-3, adonit, adonite, adonitol, d-ribitol, d-xylitol, eutrit, ribitol, xylit, xylit, xylitol, 100 g, 97,5 % min. (ELSD) (HPLC), 01,53, 100,0, 99,0, Vit, 207-685-7, 152,15, HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N, Autentisk, (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol | CAS: 488-81-3 | C5H12O5 | 152,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 488-81-3
Molekylformel C5H12O5
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00064291
InChI-nyckel HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
IUPAC-namn (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
LEDER C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Specifica
Kemiskt namn eller material Adonitol
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 101,0 °C till 104,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 01,53
Merck Index 15,157
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i het alkohol, olöslig i eter
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.