Läs mer
Adonitol, 99,8 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11482910 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482910 25 g 25g
11492910 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11482910 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210025225
Kemiska identifierare
CAS 488-81-3
Molekylformel C5H12O5
Molekylvikt (g/mol) 152.146
MDL-nummer MFCD00064291
InChI-nyckel HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
IUPAC-namn (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
LEDER C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adonitol
Färg Vitt
Densitet 1.53g/cm3
Analysprocentintervall 0.998
Kvantitet 25 g
Formel vikt 152.15
Fysisk form Pulver