Läs mer
Adonitol, 99,8 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11492910 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492910 100 g 100g
11482910 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492910 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210025280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6675.00 SEK
    6356.27 SEK / 100g
    Save 318.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 488-81-3
Molekylformel C5H12O5
Molekylvikt (g/mol) 152.146
MDL-nummer MFCD00064291
InChI-nyckel HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
IUPAC-namn (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
LEDER C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adonitol
Färg Vitt
Densitet 1,53 g/cm3
Analysprocentintervall 0.998
Kvantitet 100 g
Formel vikt 152.15
Fysisk form Pulver