Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adonitol, 99 %
Produktkod. 11332076
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332076 25 g 25g
11322076 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332076 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L03253.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 488-81-3 | C5H12O5 | 152,146 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Adonitol metaboliseras till teicholsyror som används i cellväggarna hos grampositiva bakterier. Adonitol jämförs ofta med andra cellgenomträngande molekyler som formamid, propandiol och DMSO som ett kryokonserveringsmedel.
Löslighet Lösligt i
vatten (100 mg/ml).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med vatten och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 488-81-3
Molekylformel C5H12O5
Molekylvikt (g/mol) 152.146
MDL-nummer MFCD00064291
InChI-nyckel HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
IUPAC-namn (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
LEDER C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adonitol
Smältpunkt 102 °C till 104 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1720524
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,168
Löslighetsinformation Löslig i vatten (100 mg/ml).
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.