Läs mer
Adonitol, MP Biomedicals
Produktkod. 11472910 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472910 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11472910 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210025205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    626.00 SEK
    595.90 SEK / 5g
    Save 30.10 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
En kristallin pentosalkohol (C5H12O5) bildad genom reduktion av ribos som inte reducerar benediktlösning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adonitol
CAS 488-81-3
Densitet 1,53 g/cm3
Molekylformel C5H12O5
MDL-nummer MFCD00064291
Kvantitet 5 g
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
InChI-nyckel HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
LEDER C(C(C(C(CO)O)O)O)O
IUPAC-namn (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
Molekylvikt (g/mol) 152.146
PubChem CID 6912
Formel vikt 152.15