Läs mer
Melford ADP
Produktkod. 30017937
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30017937 10 g
30017938 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30017937 Leverantör Melford Leverantörsnummer A1122010.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
CAS-nummer: 16178-48-6
Molekylformel: C 10 H 13 N 5 O 10 P 2 Na 2 2H 2 O
Molekylvikt: 507,2
Specifikationer
CAS 16178-48-6
Molekylformel C10H13N5O10P2Na2-2H2O
Kvantitet 10 g
Molekylvikt (g/mol) 507.2