Läs mer
Brady™ ADR LQ Transportskylt
Produktkod. 15333408
Färg:
Svart på vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 15333408
Brand: Brady™ 813992
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Svarta och vita, diamantformade transportskyltar med begränsad kvantitet.
  • Ersätter LQ för all transport utom flyg
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Svart på vitt
Avsluta Glans
Formatera Roll
Material Laminerad polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik None
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Identifiering av anläggning, identifiering av riskkommunikation
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 250 Signs/Roll
Kvantitet 250 etiketter
Form Diamant
Temperaturområde (engelska) -40°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0.0039 in.
Tjocklek (metrisk) 0.099 mm
Mått (LxB) 100 x 100 mm
Längd (engelska) 3.94 in.
Bredd (engelska) 3.94 in.
Bredd (metrisk) 100 mm
Höjd (engelska) 3.94 in.
Höjd (metrisk) 100 mm
Alternativt artikelnummer ADR9 - LQ 2011- *100 100-B7541 250/RULL