Läs mer
Adrenalone Hydrochloride hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanone Hydrochloride (Adrenalone Hydrochloride) |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,10-12H,5H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 217.0506 |