Läs mer
Adrenalone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adrenalone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,10-12H,5H2,1H3 |
| Formel vikt | 181.0739 |
| Procent renhet | >95% |