Läs mer
Adrenochrome Monoaminoguanidine Mesilate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adrenochrome Monoaminoguanidine Mesilate |
| CAS | 4009-68-1 |
| Molekylformel | C10 H13 N5 O2 . C H4 O3 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O2.CH4O3S/c1-15-4-9(17)5-2-6(13-14-10(11)12)8(16)3-7(5)15;1-5(2,3)4/h2-3,9,17H,4H2,1H3,(H4,11,12,14);1H3,(H,2,3,4)/b13-6+; |
| LEDER | CN1CC(O)C2=C\C(=N/NC(=N)N)\C(=O)C=C12.CS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-[(E)-(3-hydroxy-1-methyl-6-oxo-2,3-dihydroindol-5-ylidene)amino]guanidine;methanesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.35 |
| Formel vikt | 331.095 |