missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-10), human
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.53% |
| CAS | 2791-05-1 |
| Innehåll och lagring | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 1299.41 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 250 mg/mL (192.40 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (0.77 mM∣Need ultrasonic) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?