Läs mer
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39), human
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.07% |
| CAS | 12279-41-3 |
| Innehåll och lagring | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 4541.14 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : ≥ 50 mg/mL (11.01 mM) |
| Synonym | 1-39-Corticotropin (human) |