Läs mer
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39), human
Produktkod. 16492038
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16492038 5 mg
1 options
Produktkod. 16492038 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1211
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39), human is a melanocortin receptor agonist.
Specifikationer
Renhet 98.07%
CAS 12279-41-3
Innehåll och lagring Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvikt (g/mol) 4541.14 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : ≥ 50 mg/mL (11.01 mM)
Synonym 1-39-Corticotropin (human)