Läs mer
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (4-10), human
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.49% |
| CAS | 4037-01-8 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 962.09 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 25 mg/mL (25.99 mM∣Need ultrasonic) |