Läs mer
MedChemExpress Adrenomedullin (AM) (13-52), human
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 154765-05-6 |
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 4533.1 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |