Läs mer
MedChemExpress Adrenomedullin (AM) (22-52), human
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.78% |
| CAS | 159899-65-7 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 3576.04 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | 22-52-Adrenomedullin (human) |