Läs mer
MedChemExpress Adrenorphin
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 95.15% |
| CAS | 88377-68-8 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 984.18 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 50 mg/mL (50.80 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Metorphamide |