missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Adrenosterone, TRC

Produktkod. 30311817
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30311817 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30311817 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA3056005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Adrenosterone
CAS 382-45-6
Molekylformel C19 H24 O3
Kvantitet 5 g
Synonym (+)-Adrenosterone, 11-Keto-4-androstene-3,17-dione, 11-Oxo-4-androstene-3,17-dione, Adrenosterone, Andrenosterone, NSC 12166, Reichstein's substance G, δ4-Androstene-3,11,17-trione, Androst-4-ene-3,11,17-trione
InChI formel InChI=1S/C19H24O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-14,17H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,17+,18-,19-/m0/s1
LEDER C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11,17-trione
Molekylvikt (g/mol) 300.39
Formel vikt 300.1725
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.