Läs mer
Adrenosterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adrenosterone |
| CAS | 382-45-6 |
| Molekylformel | C19 H24 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (+)-Adrenosterone, 11-Keto-4-androstene-3,17-dione, 11-Oxo-4-androstene-3,17-dione, Adrenosterone, Andrenosterone, NSC 12166, Reichstein's substance G, δ4-Androstene-3,11,17-trione, Androst-4-ene-3,11,17-trione |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-14,17H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,17+,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11,17-trione |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.39 |
| Formel vikt | 300.1725 |