Läs mer
Adriforant hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Adriforant hydrochloride (PF-3893787 hydrochloride) is a novel histamine H4 receptor antagonist binding affinity (Ki=2.4 nM) and is also a functional (Ki=1.56 nM) antagonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adriforant hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2096455-90-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H25Cl3N6 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | PF-3893787 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (269.01 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (224.16 mM) |
| Visa mer |