Läs mer
Tocris Bioscience™ ADU-S100 disodium salt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30000423
Change view
Kvantitet:
73.5 μg
Förpackningsstorlek:
73.5µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30000423 73.5 μg 73.5µg
1 options
Produktkod. 30000423 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 7706/73.5U
STING agonist
ADU-S100 disodium salt is a STING agonist. It induces CD8+ T-cell mediated antitumor immunity in a rat esophageal adenocarcinoma model. In mouse tumor models, the compound induces tumor regression and a potent antitumor immune response. ADU-S100 disodium salt induces phosphorylation of TBK1 and IRF3 in murine bone marrow macrophages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [P(R)]-5'-O-[(R)-Hydroxymercaptophosphinyl]-P-thioadenylyl-(2'→5')-adenosine cyclic nucleotide disodium
CAS 1638750-95-4
Kvantitet 73.5 μg
Mål STING Agonists
Molekylformel C20H22N10Na2O10P2S2
Renhet 95%