Läs mer
Fisherbrand™ 200 - Avancerad, programmerbar, digital uppvärmd cirkulator
Produktkod. 17245576 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Spänning:
220/240 V
Produktkod. Spänning
17245576 220/240 V
1 options
Produktkod. 17245576
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-02-2027
Ger enastående prestanda för applikationer som kräver noggrann temperaturkontroll upp till max 200 °C. Den uppvärmda cirkulatorn inkluderar en kraftfull integrerad pump för externa applikationer. Kan kopplas ihop med en doppskylare för temperaturer under omgivningstemperatur till minst -10 °C.
  • Fullfärg QVGA TFT-skärm visar tydligt aktuella och inställda temperaturer, pumphastighet och tydliga statusikoner
  • Valfria externa sonder för övervakning och kontroll av temperatur på fjärrbelastningar
  • Intuitiva skärmikoner och menyer möjliggör snabb och exakt inställning
  • USB och RS232-gränssnitt möjliggör anslutning till PC eller laptop för programmering eller dataloggning
  • Lätt att konfigurera automatisk temperaturprofilering och kontrollfunktioner
  • Kan lagra upp till 10 program innehållande 100 segment
  • Kraftfull integrerad pump med flerstegs variabelt flöde, maximalt flöde 22 L/min.
  • 5-punkts användarkalibrering för optimal noggrannhet
  • Justerbar övertemperaturskydd
  • Varierande hög- och lågtemperaturlarminställningar med konfigurerbar för att koppla ett relä
  • 5 språkalternativ
  • PC-mjukvara för programinställning, dataloggning och realtidsgrafer
  • Maximalt kyl- och värmeområde (beroende på tankstorlek): -15° till +200 °C
  • Stabilitet:± 0,01 °C
  • Andra tillbehör inklusive lock, ställ och nedsänkningskylare säljs separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Omgivningstemperatur +5 °C (om bad större än 5 L), +15 °C (för 5 L bad)
Kondensor typ Luftkyld
Kylkapacitet -15 °C (med doppningskylare)
Flödeshastighet 16 till 22 l/min.
Temperaturområde -50 °C till +200 °C
Typ Högtemperaturcirkulator
Visa Fullfärg QVGA TFT
Material Rostfritt stål
Max. Tryck 530 mbar
Garanti 3 år
Vikt (engelska) 5.7 lb.
Vikt (metrisk) 2.6 kg
Spänning 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz