Läs mer
Grant Instruments™ TX150-serien uppvärmt cirkulationsbad, tank i rostfritt stål
Djup (metrisk) interiör:
300 mm
325 mm
505 mm
690 mm
Höjd (metrisk) interiör:
150 mm
200 mm
Bredd (metrisk) Interiör:
150 mm
300 mm
Temperaturområde:
-15 °C till +200 °C
0 °C till 200 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Serie av digitalt styrda uppvärmda cirkulerande bad ger enastående prestanda för rutinmässiga och sofistikerade applikationer som kräver noggrann temperaturkontroll upp till maximalt 150 ºC.
- Kombinera det kraftfulla och mångsidiga Grant Optima™ TX150 digital värmecirkulator med val av tre ekonomitankar i plast (P) eller fem rostfria stål (ST ) tankar med olika kapacitet
- Värmecirkulatorn har Intelligent Control Optimisation™ (ICO) för adaptiv intelligent PID-temperaturkontroll
- Inkluderar en kraftfull integrerad pump, vilket gör TX150-system lämpliga både för att sänka prover och cirkulera temperaturkontrollerad vätska till externa enheter
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde | 0 °C till 200 °C |
| Inkluderar | Inkluderar TX150 elpatron/omrörare med ST5 Bath |
| Material | Rostfritt stål |
| Bredd (metrisk) Interiör | 150 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 150 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 300 mm |