Läs mer
Grant Instruments™ TX150-serien uppvärmt cirkulationsbad, tank i rostfritt stål
Produktkod. 12777839
Change view
Djup (metrisk) interiör:
300 mm
325 mm
505 mm
690 mm
Höjd (metrisk) interiör:
150 mm
200 mm
Bredd (metrisk) Interiör:
150 mm
300 mm
Temperaturområde:
-15 °C till +200 °C
0 °C till 200 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (metrisk) interiör Höjd (metrisk) interiör Bredd (metrisk) Interiör Temperaturområde Förpackningsstorlek
12777839 690 mm 200 mm 300 mm -15 °C till +200 °C Varje
12757839 505 mm 150 mm 300 mm 0 °C till 200 °C Varje
12747839 325 mm 150 mm 300 mm 0 °C till 200 °C -
12737839 300 mm 150 mm 150 mm 0 °C till 200 °C Varje
12767839 505 mm 200 mm 300 mm -15 °C till +200 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12777839 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer TX150ST38
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45940.00 SEK
    36165.76 SEK / Paket med 1
    Save 9774.24 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-01-2027
Ger enastående prestanda för rutinmässiga och sofistikerade applikationer som kräver noggrann temperaturkontroll upp till maximalt 150 °C. Grant Instruments™ Optima™ TX150-serien digitalt uppvärmt cirkulerande bad, tank i rostfritt stål kombinerar det kraftfulla och mångsidiga bidraget Optima™ TX150 digital värmecirkulator med ett urval av fem rostfria stål (ST ) tankar med olika kapacitet.
  • Stabilitet± 0,01 ºC
  • Stor, ljus fullfärgsskärm
  • Ikonstyrd startskärm via en ratt och två funktionsknappar
  • Programmering/temperaturprofilering (TX150, 1 program med 30 segment)
  • Modell tillgänglig med/utan klämma (T-klämma)
  • Lågvätskedetektering (flottöromkopplare)
  • 5-punkts användarkalibrering
  • Användarjusterbar övertemperaturratt
  • 5-punkts användarkalibrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Temperaturområde -15 °C till +200 °C
Inkluderar Inkluderar TX150 elpatron/omrörare med ST38 Bath
Material Rostfritt stål
Bredd (metrisk) Interiör 300 mm
Höjd (metrisk) interiör 200 mm
Djup (metrisk) interiör 690 mm