Läs mer
Grant Instruments™ TX150-serien uppvärmt cirkulationsbad, tank i rostfritt stål
Produktkod. p-8014602
Djup (metrisk) interiör:
300 mm
325 mm
505 mm
690 mm
Höjd (metrisk) interiör:
150 mm
200 mm
Bredd (metrisk) Interiör:
150 mm
300 mm
Temperaturområde:
-15 °C till +200 °C
0 °C till 200 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12757839
Brand: Grant Instruments™ TX150ST18
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger enastående prestanda för rutinmässiga och sofistikerade applikationer som kräver noggrann temperaturkontroll upp till maximalt 150 °C. Grant Instruments™ Optima™ TX150-serien digitalt uppvärmt cirkulerande bad, tank i rostfritt stål kombinerar det kraftfulla och mångsidiga bidraget Optima™ TX150 digital värmecirkulator med ett urval av fem rostfria stål (ST ) tankar med olika kapacitet.
  • Stabilitet± 0,01 ºC
  • Stor, ljus fullfärgsskärm
  • Ikonstyrd startskärm via en ratt och två funktionsknappar
  • Programmering/temperaturprofilering (TX150, 1 program med 30 segment)
  • Modell tillgänglig med/utan klämma (T-klämma)
  • Lågvätskedetektering (flottöromkopplare)
  • 5-punkts användarkalibrering
  • Användarjusterbar övertemperaturratt
  • 5-punkts användarkalibrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Temperaturområde 0 °C till 200 °C
Inkluderar Inkluderar TX150 elpatron/omrörare med ST18 Bath
Material Rostfritt stål
Bredd (metrisk) Interiör 300 mm
Höjd (metrisk) interiör 150 mm
Djup (metrisk) interiör 505 mm