Läs mer
Clifton™ Advanced Digital Water Bath Europe
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
28 l
Beskrivning
- Avancerat digitalt vattenbad
- 28 L med PID temperaturkontroll
- Kontrollerna har automatisk larminställning, upplyst på/av-knapp och övertemperaturindikatorer
- Levereras med grind avloppskran
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 28 l |
| Kommunikationer | Digital Controller |
| För användning med (utrustning) | LD-28, GL1-22AF, SL1-22H, SL1-22, GL1-22, BSK-22, BA-12, |
| Temperaturområde | Omgivningstemperatur +5 °C till 100 °C |
| Typ | Vattenbad |
| Elektriska krav | 240V |
| Spänning | 230 V |