Läs mer
Brannan Avancerad dubbel laser industriinfraröd termometer
Produktkod. 31810749
Change view
Max. Temperatur (metrisk):
1050 °C
Produktkod. Max. Temperatur (metrisk)
31810749 1050 °C
1 options
Produktkod. 31810749 Leverantör Brannan Leverantörsnummer 38/706/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3170.48 SEK
    1709.51 SEK / Paket med 1
    Save 1460.97 SEK
    46% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högspecifikation dubbellaserinfraröd termometer
  • Avancerad dubbellaserinfraröd termometer med precis infraröd mätning med inbyggda laserpekare och K-typ inmatningsfunktioner
  • Exakt IR- och K-typ ingångstemperaturmätning
  • Temperaturområde -50 till +1050 °C
  • Automatisk räckviddsval, datahållning och avstängningsfunktion
  • Inbyggda dubbla laserpekare
  • Justerbart hög/lågt larm
  • Max/Min/Dif/Avg-rekord
  • Avtryckarlås
  • Stor bakgrundsbelyst LCD
  • Inkluderar en enstyckad termometertråd
  • Levereras med 3-punkts kalibreringscertifikat
  • Levereras med skyddsväska
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Infraröd termometer
Max. Temperatur (engelska) 1922 °F
Max. Temperatur (metrisk) 1050 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) 50 °C
Kalibrerad Fabrikskalibrerad
Visa Digital LCD
IP-betyg Hold (Håll)