Läs mer
Fisherbrand™ 150 - Avancerad uppvärmd cirkulator och omrörningsbad med integrerad pump och rostfritt stålbad
Produktkod. 17235576 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Mått (D x B x H) Inredning:
300 x 150 x 150 mm
325 x 300 x 150 mm
505 x 300 x 150 mm
505 x 300 x 200 mm
690 x 300 x 200 mm
Temperaturområde:
15 °C till 150 °C
5 °C till 150 °C
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (D x B x H) Inredning Temperaturområde
17235576 5 l 300 x 150 x 150 mm 15 °C till 150 °C
17295566 12 l 325 x 300 x 150 mm 5 °C till 150 °C
17205576 18 l 505 x 300 x 150 mm 5 °C till 150 °C
17215576 26 l 505 x 300 x 200 mm 5 °C till 150 °C
17225576 38 l 690 x 300 x 200 mm 5 °C till 150 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17235576
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-02-2027
Avancerad digital termostat erbjuder utmärkt temperaturstabilitet och temperaturkontroll för krävande applikationer.
  • Ger idealisk prestanda för rutinmässiga och sofistikerade applikationer som kräver noggrann temperaturkontroll upp till maximalt 150 °C.
  • Modell tillgänglig med eller utan T-klämma för oberoende användning av praktiskt taget alla vertikala tankar.
  • Stabilitet:± 0,01 °C / enhetlighet:± 0,05 °C
  • Kraftfull integrerad pump för extern vätskecirkulation
  • Stor, ljus färgskärm med ett urval av 5 språk
  • Lågvätskedetektering (flottöromkopplare)
  • Justerbar övertemperaturutskärning
  • 5-punkts användarkalibrering
  • Lätt att programmera via gränssnitt eller på distans via PC / Laptop med användarprogramvara
  • Valfri fjärrsond
  • Andra tillbehör inklusive lock, ställ och nedsänkningskylare säljs separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 l
Kondensor typ Luftkyld
Kylkapacitet -10 °C (med nedsänkningskylare)
Flödeshastighet 18 l/min.
Temperaturområde 15 °C till 150 °C
Typ Värmecirkulator med öppet bad
Material Rostfritt stål
Garanti 3 år
Mått (D x B x H) Inredning 300 x 150 x 150 mm
Spänning 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz