Läs mer
Advanced Instruments 621 Cryoscope Standard Bottle
Produktkod. 15715682
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
110 ml
Förpackningsstorlek:
110ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15715682 110 ml 110ml
1 options
Produktkod. 15715682 Leverantör Advanced Instruments Leverantörsnummer 3LA032
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Standard bottle used when calibrating and checking the performance of cryoscopes
  • Capacity: 110mL (3.7 oz)
  • Expected Value: 621 m°H (-600 m°C)
  • Expected Range: 619 - 623 m°H (-598 to -602 m°C)
Specifikationer
Produkttyp Calibration Standard Bottle
För användning med (utrustning) Cryoscope, osmometers and other calibration equipment
Kvantitet 110 ml