Läs mer
Advanced Instruments Osmolality Linearity Set
Produktkod. 15705682
Encompass
Change view
För användning med (utrustning):
3320 Mikroosmometer
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15705682 3320 Mikroosmometer 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15705682 Leverantör Advanced Instruments Leverantörsnummer 3LA028
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For monitoring performance of any osmometer in the range 0-2000 mOsm/kg
  • Each level of standard supplied in the set should be run and documented to verify the reportable range of patient results
  • Run the linearity set until accurate results obtained or recalibration needed
  • For in vitro diagnostic use with all brands of osmometers
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CLIA, CE
Innehåll och lagring 2°C to 30°C
Koncentration 100, 500, 900, 1500, and 2000 mOsm/kg H2O
För användning med (utrustning) 3320 Mikroosmometer
Typ Osmolality Linearity set
Avsedd användning Monitoring performance of any osmometer in the range 0 to 2000mOsm/kg
Kvantitet 10 x 5 mL