Läs mer
Gardner Denver Welch™ Avancerat vakuumugnssats för DN 16/DN 25 lamellpumpar
Produktkod. 13564920 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
För användning med:
DN 16/DN 25 Lamellpumpar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13564920
Brand: Gardner Denver Welch™ 404006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För extra skydd vid anslutning av membranpump till vakuumugn med antingen DN 16 KF eller DN 25 KF fläns. Förhindrar att pumpen tränger in i damm, rekommenderas speciellt för dammiga torkprocesser.
Avancerat vakuumugnssats innehåller:
  • 2,5 m röd gummivakuumslang, 8 mm ID, 5 mm väggtjocklek
  • KF16 flänsadapter
  • KF25 flänsadapter
  • Slangmunstycke för G1/4 gänga
  • In-line partikelfilter
  • Ersättningsfilterelement
  • Klämmor och centreringsringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med DN 16/DN 25 Lamellpumpar
Produktlinje Avancerat vakuumugnssats