Läs mer
Cole-Parmer™ Advantec 301900 Tryckfiltreringshållare
Produktkod. 11716575 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Filtreringsområde:
113 cm 2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Filtreringsområde unitSize
11716575 113 cm 2 Varje
1 options
Produktkod. 11716575 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0292750
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Bearbeta prover från ett in-line system eller tryckkärl med denna hållare av rostfritt stål. Cole-Parmer™ Advantec 301900 Tryckfiltreringshållare maximerar flödeshastigheten genom att applicera positivt tryck på vätskan över en bred membranyta.
  • 304 rostfritt stål tryckfiltreringshållare för 142mm filter
  • Hållarna är autoklaverbara med ett filtermembran som är förseglat med avtagbara vingmuttrar
  • Alla hållare ventilerar för att avlasta trycket
  • Hållarna har PTFE-packningar, silikon-O-ringar och PTFE-belagda fotoetsade stödskärmar av rostfritt stål (modell 02926-50 har en 304 SS stödskärm) för att förhindra att nitrocellulosamembran fastnar
Specifikationer
Kontakter 3/4 tum NPT till 11 mm ID (adapter ingår)
För användning med (utrustning) 142mm filter
Material Rostfritt stål (304)
Filtreringsområde 113 cm 2
Max. Tryck 100 psi (7 bar)
Höjd (engelska) 16,75 tum.
Höjd (metrisk) 42.55 cm
Diameter (metrisk) Insida Filter: 142mm