Läs mer
MAPA Professional AdvanTech 517 Kritisk miljöhandske
Produktkod. 31749197
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
31749197 6
31749187 7
31749200 8
31749189 9
31749201 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31749197 Leverantör MAPA Professional Leverantörsnummer 34517036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.87 SEK
    41.91 SEK / 1 par
    Save 31.96 SEK
    43% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En tripolymerkritisk miljöhandske, exklusiv som erbjuder 100 % komfort med optimal mekanisk och kemisk beständighet.
  • Tillverkningsprocess som säkerställer kontroll av mycket låga nivåer av föroreningar: partiklar, icke-flyktiga rester, extrakterbara ämnen – Tvättade, kontrollerade och förpackade i ett ISO 5-rums rum, silikonfritt för att förhindra spår och defekter på metallplåt och glas före målning.
  • Bred manschett för dubbelhandskar
  • Beläggningsmaterial: Grepptexturerad - Nitril, Latex, Neopren - Puderfri
  • Omkrets för matsmältningsnorm: US (FDA)
  • Risker: Flytande - Kemisk
  • Längd (mm): 360
  • Tjocklek (mm): 0,50
  • Huvudfärg: Beige
  • ISO CUT Nivå: X
  • Klass 100 (ISO 5) Kompatibel
  • Utmärkt motståndskraft och starkt kemiskt skydd mot flera kemiska produkter: Exklusiv Trionic formula gjord av en blandning av naturlig latex, neopren och nitril, hypoallergen.
  • NORMER:
    • Kategori 3
    • EN374 : Typ B - KST
    • EN 388: 1110X
Specifikationer
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL Hold (Håll)
Färg Grön
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Greppmönster
Fingertjocklek (metrisk) 0.50 mm
Hand Höger
Latexfri Nej
Material Tripolymer
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.50 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek 6
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.50 mm
Förpackningstyp Individuella väskor
Längd (metrisk) 36 cm