Läs mer
OHAUS™ Adventurer™ Analytisk våg
Produktkod. 15325043 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
120 g
220 g
320 g
Modell:
AX124
AX124/E
AX124M
AX224
AX224/E
AX224M
AX324
AX324M
Kalibrering:
Extern
Internt
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell Kalibrering Förpackningsstorlek
15325043 220 g AX224 Internt Varje
15395033 120 g AX124 Internt Varje
15305043 120 g AX124/E Extern Varje
15315043 120 g AX124M Internt Varje
15355043 320 g AX324 Internt Varje
15365043 320 g AX324M Internt Varje
15335043 220 g AX224/E Extern Varje
15345043 220 g AX224M Internt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15325043 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30122611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38145.00 SEK
    26489.01 SEK / Paket med 1
    Save 11655.99 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Adventurer™ Analytisk våg är en intuitiv våg utformad för rutinvägning.
Intuitiva vågar utformade för rutinvägning:
OHAUS Adventurer har den perfekta vågen mellan uppfinningsrika egenskaper och funktionella, okomplicerade vägningsmöjligheter, och innehåller alla applikationer som är nödvändiga för rutinmässig vägning och mätning. Med en färgpekskärm, användarhantering på tre nivåer för att uppfylla GLP/GMP-kompatibilitetskapacitet, två USB-portar och mycket mer är Adventurer den mest kompletta vågen i sin klass.
Unika funktioner inkluderar:
  • Äventyrarvågar har en färgpekskärm, ikonbaserat användargränssnitt och en ergonomisk design - vilket gör dem enkla att konfigurera och att använda.
  • Funktioner som specialiserade vägningslägen, flera anslutningsalternativ och AutoCal™ ger mångsidighet och flexibilitet för en mängd olika applikationer.
  • Slitstark konstruktion, stora vägningsytor, en utrymmesbesparande dragskölddesign och ett heltäckande hölje under användning möjliggör användning i laboratorieoratorie-, utbildnings- och industrimiljöer.
Stabilitet, noggrannhet och snabb drift säkerställer optimala vägningsresultat vid rutinmässiga vägningsuppgifter:
Vägningsprestanda:
  • Ger stabila och pålitliga vägningsresultat för rutinmässiga vägningsuppgifter.
Stabiliseringstid:
  • Den snabba stabiliseringstiden för Adventurer förbättrar produktiviteten i laboratorieoratoriet.
Kalibrering:
  • AutoCal™— Utvalda modeller har OHAUS automatiska interna kalibreringssystem som utför rutinunderhåll genom att kalibrera vågen dagligen.
  • Extern kalibrering— Traditionell kalibrering där operatören manuellt kalibrerar vågen med sitt val av kalibreringsviktsvärde för att säkerställa noggrannhet tillgänglig på varje modell.
Färgpekskärm ger enkel och snabb användning av Adventurer-applikationer:
  • Använd och få tillgång till nio Adventurer-applikationslägen och många funktioner som eliminerar behovet av att göra flera manuella beräkningar genom den moderna färgpekskärmen.
  • Operatörer kan bära laboratorieoratoriehandskar samtidigt som de använder pekskärmen, vilket eliminerar besväret och riskerna med att ständigt ta på och ta av handskar.
  • Förutom pekskärmen har Adventurer även sex mekaniska nycklar som ger taktil feedback och låter operatören utföra repetitiva operationer som tara, noll, kalibrering och utskrift.
Utrustad med anslutningsmöjligheter och funktionella funktioner som krävs i laboratorieoratorier:
Dubbla USB-portar:
  • En främre USB-värdport är lättillgänglig och gör det enkelt att ladda data från vågen till en flashenhet utan att behöva sträcka sig bakåt eller flytta vågen.
  • En andra USB-enhet finns på baksidan av vågen som kan användas för att ansluta vågen till en dator.
  • Anslutningsalternativen hjälper till att uppfylla spårbarhetskraven i traditionella installationer.
Etikettutskriftsfunktion:
  • Lätt att länka till Zebra-skrivare och har en inbyggd etikettutskriftsmall.
Viktprofiler:
  • Kloningsfunktionen låter dig spara användar- och programinställningar på ett USB-minne som enkelt kan användas för att konfigurera ytterligare Adventurer-saldon.
Nedan indikation för minsta provvikt:
  • När du använder minimiviktsfunktionen visar displayen tydligt att din nuvarande provvikt ligger under din definierade minimigräns.
  • Öka helt enkelt din provvikt för att säkerställa att dina resultat håller din standard.
Utrymmesbesparande Draftshield utformad för att förbättra användarupplevelsen och tillgängligheten:
  • Draftshieldsdörrar är konstruerade av två glaspaneler, vilket minskar utrymmet som krävs på laboratoriumänken när dörrarna är öppna.
  • Bred dörröppning ger obehindrad åtkomst och gör att större vägningskärl enkelt kan placeras på pannan, vilket minskar risken för oavsiktligt spill.
  • Lätt att hålla ren för att säkerställa en säker arbetsyta genom att minimera kontaminering.
Energisparfunktioner:
  • Adventurer är designad med olika energibesparande funktioner som hjälper till att minska miljöpåverkan.
  • Dessa inkluderar automatisk avstängning och ljusstyrka.
Användarhanteringsfunktion säkerställer datasäkerhet och dataspårbarhet:
  • 3-nivå användarhanteringsfunktion säkerställer datasäkerhet och dataspårbarhetskrav.
  • En administratör, två arbetsledare och 10 användare har förinställd tillgänglighet i programvaran.
Realtidsklocka med GLP/GMP-data:
  • En realtidsklockfunktion håller exakt tid även vid strömavbrott.
  • GLP-datakapacitet har förmågan att registrera provnamn, projektnamn och saldo-ID för att hjälpa till att uppfylla spårbarhets- och efterlevnadskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Internt
Certifikat och efterlevnad Metrologi: OIMl R76, EN 45501 (Klass I, nmax 320000, Klass II, nmax 52000), Produktsäkerhet: EN 61010-1, IEC 61010-1, elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Strålningsklass B, industriella immunitetskrav), GLP/GMP-kompatibel
Anslutningstyp RS232, USB-värd, USB-enhet
Beskrivning Analytisk våg AX224
Kapacitet 220 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 0.1 mg
Visa mått 109 mm
Fuktighetsområde 80 % för temperaturer upp till 30 °C
Inkluderar AC-adapter
Språk kinesiska, engelska (USA), franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska (BR), spanska (MX), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Spanish (MX)
Linjäritet ±0,0002 g
Material Metallbas, ABS topphölje, rostfritt stålpanna
Mätningstid 3 sek
Min. Provvikt 0.082 g
Modell AX224
Repeterbarhet 0.1 mg
Känslighetsdrift 2 ppm/° C
Stabiliseringstid 3 sek
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 86 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C
Testbelastning 200 g, OIMl E2 eller ASTM Cl 1
Typ Analysvåg
Garanti 2 år
Vägningslägen Vägning (17 enheter + anpassad enhet), delarräkning, procentuell vägning, kontrollvägning, djur/dynamisk vägning, totalisering/statistik, formulering, bestämning av densitet, displayhållning, batchutskrift
Mått (L x B x H) 354 x 230 x 340 mm
Längd (engelska) 13,93 tum
Längd (metrisk) 354 mm
Bredd (engelska) 230 mm
Bredd (metrisk) 230 mm
Höjd (engelska) 13,4 tum
Höjd (engelska) kammare 9,1 tum
Höjd (metrisk) 340 mm
Höjd (metrisk) kammare 230 mm
Djup (engelska) 13,9 tum
Depth (engelska) kammaren 7,3 tum
Djup (metriskt) 354 mm
Djup (metrisk) kammare 186 mm
Diameter (engelska) Yttre Pan 3,5 tum
Diameter (metrisk) yttre panna 90 mm
Vikt (engelska) 12.1 lb.
Vikt (metrisk) 5.5 kg
Vikt (metrisk) Frakt 8 kg
Elektriska krav Nätadapteringång: 100/240 V, 0,3 A, 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Amperage Nätadapteringång: 0,3A, AC-adapterutgång: 0,84A
Frekvens Nätadapteringång: 50/60 Hz
Lagligt för handel Nej