Läs mer
OHAUS™ Adventurer™ Precisionsbalans
Produktkod. 15385043 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
220 g
420 g
520 g
620 g
820 g
1500 g
2200 g
4200 g
5.2 kg
6200 g
8200 g
12 kg
Läsbarhet:
0.001 g
1 mg
0.01 g
0.1 g
Modell:
AX12001
AX12001/E
AX12001M
AX1502
AX1502/E
AX1502M
AX2201
AX2201/E
AX2202
AX2202/E
AX2202M
AX223
AX223/E
AX223M
AX4201/E
AX4202
AX4202/E
AX4202M
AX422/E
AX423
AX423/E
AX423M
AX5202
AX5202M
AX523
AX523/E
AX523M
AX6202
AX6202/E
AX6202M
AX623
AX623/E
AX623M
AX8201/E
AX8201M
AX822/E
Kalibrering:
Extern
Internt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15385043
Brand: OHAUS™ 30127961
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Intuitiv Adventurer™ Precisionsvåg designad för rutinvägning.
Intuitiv våg utformad för rutinvägning:
Genom att hitta den perfekta balansen mellan uppfinningsrika egenskaper och funktionella, okomplicerade vägningsmöjligheter, OHAUS Adventurer innehåller alla applikationer som behövs för rutinmässig vägning och mätning. Med en färgpekskärm, tre nivåer användarhantering för att uppfylla GLP/GMP-kompatibilitet, två USB portar, och mycket mer, Adventurer är den mest kompletta balansen i sin klass.
Unika funktioner inkluderar:
  • Äventyrarvågar har en färgpekskärm, ikonbaserat användargränssnitt och en ergonomisk design - vilket gör dem enkla att konfigurera och att använda.
  • Funktioner som specialiserade vägningslägen, flera anslutningsalternativ och AutoCal™ ger mångsidighet och flexibilitet för en mängd olika applikationer.
  • Slitstark konstruktion, stora vägningsytor, en utrymmesbesparande dragskölddesign och ett heltäckande hölje under användning möjliggör användning i laboratorieoratorie-, utbildnings- och industrimiljöer.
Stabilitet, noggrannhet och snabb drift säkerställer optimala vägningsresultat vid rutinmässiga vägningsuppgifter:
Vägningsprestanda:
  • Ger stabila och pålitliga vägningsresultat för rutinmässiga vägningsuppgifter.
Stabiliseringstid:
  • Den snabba stabiliseringstiden för Adventurer förbättrar produktiviteten i laboratorieoratoriet.
Kalibrering:
  • AutoCal™ —Utvalda modeller har OHAUS automatiskt internt kalibreringssystem som utför rutinunderhåll genom att kalibrera vågen dagligen.
  • Extern kalibrering— Traditionell kalibrering där operatören manuellt kalibrerar vågen med sitt val av kalibreringsviktsvärde för att säkerställa noggrannhet tillgänglig på varje modell.
Färgpekskärm ger enkel och snabb användning av Adventurer-applikationer
  • Använd och få tillgång till nio Adventurer-applikationslägen och många funktioner som eliminerar behovet av att göra flera manuella beräkningar genom den moderna färgpekskärmen.
  • Operatörer kan bära laboratorieoratoriehandskar samtidigt som de använder pekskärmen, vilket eliminerar besväret och riskerna med att ständigt ta på och ta av handskar.
  • Förutom pekskärmen har Adventurer även sex mekaniska nycklar som ger taktil feedback och låter operatören utföra repetitiva operationer som tara, noll, kalibrering och utskrift.
Utrustad med anslutningsmöjligheter och funktionella funktioner som krävs i laboratorier
Dubbel USB Portar:
  • En front USB värdporten är lättillgänglig och gör det enkelt att ladda data från vågen till en flashenhet utan att behöva sträcka sig bakåt eller flytta vågen.
  • En sekund USB enheten är placerad på baksidan av vågen som kan användas för att ansluta vågen till en PC.
  • Anslutningsalternativen hjälper till att uppfylla spårbarhetskraven i traditionella installationer.
Etikettutskriftsfunktion:
  • Lätt att länka till Zebra-skrivare och har en inbyggd etikettutskriftsmall.
Viktprofiler:
  • Kloningsfunktionen låter dig spara användar- och programinställningar till en USB flash-enhet som enkelt kan användas för att konfigurera ytterligare Adventurer-saldon.
Nedan indikation för minsta provvikt:
  • När du använder minimiviktsfunktionen visar displayen tydligt att din nuvarande provvikt ligger under din definierade minimigräns. Öka helt enkelt din provvikt för att säkerställa att dina resultat håller din standard.
Utrymmesbesparande Draftshield utformad för att förbättra användarupplevelsen och tillgängligheten:
  • Draftshieldsdörrar är konstruerade av två glaspaneler, vilket minskar utrymmet som krävs på laboratoriumänken när dörrarna är öppna.
  • Bred dörröppning ger obehindrad åtkomst och gör att större vägningskärl enkelt kan placeras på pannan, vilket minskar risken för oavsiktligt spill.
  • Lätt att hålla ren för att säkerställa en säker arbetsyta genom att minimera kontaminering.
Energisparfunktioner:
  • Adventurer är designad med olika energibesparande funktioner som hjälper till att minska miljöpåverkan.
  • Dessa inkluderar automatisk avstängning och ljusstyrka.
Användarhanteringsfunktion:
  • Säkerställer datasäkerhet och dataspårbarhet.
  • 3-nivå användarhanteringsfunktion säkerställer datasäkerhet och dataspårbarhetskrav.
  • En administratör, två arbetsledare och 10 användare har förinställd tillgänglighet i programvaran.
Realtidsklocka med GLP/GMP-data:
  • En realtidsklockfunktion håller exakt tid även vid strömavbrott.
  • GLP datakapacitet har förmågan att registrera provnamn, projektnamn och saldo-ID för att hjälpa till att uppfylla spårbarhets- och efterlevnadskrav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Metrologi: OIMl R76, EN 45501 (Klass I, nmax 320000, Klass II, nmax 52000), Produktsäkerhet: EN 61010-1, IEC 61010-1, elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Strålningsklass B, industriella immunitetskrav), GLP/GMP-kompatibel
Anslutningstyp RS232, USB-värd, USB-enhet
Beskrivning Precisionsvåg AX223/E
Kapacitet 220 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 1 mg
För användning med (applikation) Vägning, delarräkning, procentvägning, kontroll
Inkluderar AC-adapter
Linjäritet ±0,002 g
Material Metallbas, ABS topphölje, rostfritt stålpanna
Mätningstid 2 sek
Min. Provvikt 0.82 g
Modell AX223/E
Repeterbarhet 1 mg
Känslighetsdrift 3 ppm/° C
Stabiliseringstid 2 sek
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 86 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C
Testbelastning 200 g, OIML F1 eller ASTM CL 2
Typ Precisionsvåg
Garanti 2 år
Vägningslägen Vägning (17 enheter + anpassad enhet), delarräkning, procentuell vägning, kontrollvägning, djur/dynamisk vägning, totalisering/statistik, formulering, bestämning av densitet, displayhållning, batchutskrift
Mått (L x B x H) 354 x 230 x 340 mm
Längd (engelska) 13,93 tum
Längd (metrisk) 354 mm
Bredd (metrisk) 230 mm
Höjd (metrisk) 340 mm
Höjd (metrisk) kammare 230 mm
Djup (metriskt) 354 mm
Diameter (engelska) Yttre Pan 5,1 tum
Diameter (metrisk) yttre panna 130 mm
Vikt (engelska) 18.3 lb.
Vikt (metrisk) 8.3 kg
Elektriska krav Nätadapteringång: 100/240 V, 0,3 A, 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Amperage Nätadapteringång: 0,3A, AC-adapterutgång: 0,84A
Frekvens Nätadapteringång: 50/60 Hz
Lagligt för handel Nej
Kalibrering Extern