Läs mer
OHAUS™ Adventurer™ Semi-mikro Balans
Produktkod. p-200022960 Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
AX125D
AX125DM
AX225D
AX225DM
AX85
AX85M
Kapacitet:
102 g/220 g
82 g
82 g/120 g
Läsbarhet:
0.00001 g
0.00001 g, 0.0001 g
Produktkod. 17901292
Brand: OHAUS™ 30852308
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Intuitiv Adventurer™ Semi-mikrovåg designad för rutinvägning.
Intuitiva vågar utformade för rutinvägning:
Genom att hitta den perfekta balansen mellan uppfinningsrika egenskaper och funktionella, okomplicerade vägningsmöjligheter, OHAUS Adventurer innehåller alla applikationer som behövs för rutinmässig vägning och mätning. Med en färgpekskärm, tre nivåer användarhantering för att uppfylla GLP/GMP-kompatibilitet, två USB portar, och mycket mer, Adventurer är den mest kompletta balansen i sin klass.
Unika funktioner inkluderar:
  • Äventyrarvågar har en färgpekskärm, ikonbaserat användargränssnitt och en ergonomisk design - vilket gör dem enkla att konfigurera och att använda.
  • Funktioner som specialiserade vägningslägen, flera anslutningsalternativ och AutoCal™ ger mångsidighet och flexibilitet för en mängd olika applikationer.
  • Slitstark konstruktion, stora vägningsytor, en utrymmesbesparande dragskölddesign och ett heltäckande hölje under användning möjliggör användning i laboratorieoratorie-, utbildnings- och industrimiljöer.
Stabilitet, noggrannhet och snabb drift säkerställer optimala vägningsresultat vid rutinmässiga vägningsuppgifter:
Vägningsprestanda:
  • Ger stabila och pålitliga vägningsresultat för rutinmässiga vägningsuppgifter.
Stabiliseringstid:
  • Äventyrarens snabba stabiliseringstid förbättrar produktiviteten i laboratoriet.
Kalibrering:
  • AutoCal™ —Utvalda modeller har OHAUS automatiska interna kalibreringssystem som utför rutinunderhåll genom att kalibrera vågen dagligen.
  • Extern kalibrering— Traditionell kalibrering där operatören manuellt kalibrerar vågen med sitt val av kalibreringsviktsvärde för att säkerställa noggrannhet tillgänglig på varje modell.
Färgpekskärm ger enkel och snabb användning av Adventurers applikationer
  • Använd och få tillgång till Adventurers nio applikationslägen och många funktioner som eliminerar behovet av att göra flera manuella beräkningar genom den moderna färgpekskärmen.
  • Operatörer kan bära laboratorieoratoriehandskar samtidigt som de använder pekskärmen, vilket eliminerar besväret och riskerna med att ständigt ta på och ta av handskar.
  • Förutom pekskärmen har Adventurer även sex mekaniska nycklar som ger taktil feedback och låter operatören utföra repetitiva operationer som tara, noll, kalibrering och utskrift.
Utrustad med anslutningsmöjligheter och funktionella funktioner som krävs i laboratorier
Dubbel USB Portar:
  • En front USB värdporten är lättillgänglig och gör det enkelt att ladda data från vågen till en flashenhet utan att behöva sträcka sig bakåt eller flytta vågen.
  • En sekund USB enheten är placerad på baksidan av vågen som kan användas för att ansluta vågen till en PC.
  • Anslutningsalternativen hjälper till att uppfylla spårbarhetskraven i traditionella installationer.
Etikettutskriftsfunktion:
  • Lätt att länka till Zebra-skrivare och har en inbyggd etikettutskriftsmall.
Viktprofiler:
  • Kloningsfunktionen låter dig spara användar- och programinställningar till en USB flash-enhet som enkelt kan användas för att konfigurera ytterligare Adventurer-saldon.
Nedan indikation för minsta provvikt:
  • När du använder minimiviktsfunktionen visar displayen tydligt att din nuvarande provvikt ligger under din definierade minimigräns. Öka helt enkelt din provvikt för att säkerställa att dina resultat håller din standard.
Utrymmesbesparande Draftshield utformad för att förbättra användarupplevelsen och tillgängligheten:
  • Draftshieldsdörrar är konstruerade av två glaspaneler, vilket minskar utrymmet som krävs på laboratoriumänken när dörrarna är öppna.
  • Bred dörröppning ger obehindrad åtkomst och gör att större vägningskärl enkelt kan placeras på pannan, vilket minskar risken för oavsiktligt spill.
  • Lätt att hålla ren för att säkerställa en säker arbetsyta genom att minimera kontaminering.
Energisparfunktioner:
  • Adventurer är designad med olika energibesparande funktioner som hjälper till att minska miljöpåverkan.
  • Dessa inkluderar automatisk avstängning och ljusstyrka.
Användarhanteringsfunktion:
  • Säkerställer datasäkerhet och dataspårbarhet.
  • 3-nivå användarhanteringsfunktion säkerställer datasäkerhet och dataspårbarhetskrav.
  • En administratör, två arbetsledare och 10 användare har förinställd tillgänglighet i programvaran.
Realtidsklocka med GLP/GMP-data:
  • En realtidsklockfunktion håller exakt tid även vid strömavbrott.
  • GLP datakapacitet har förmågan att registrera provnamn, projektnamn och saldo-ID för att hjälpa till att uppfylla spårbarhets- och efterlevnadskrav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Internt
Certifikat och efterlevnad Metrologi: OIML R76, EN 45501 (Klass I, nmax 320000; Klass II, nmax 52000), Produktsäkerhet: EN 61010-1, IEC 61010-1Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emissionsklass B, immunitet Industriella krav) GLP/GMP-kompatibel
Anslutningstyp RS232 (ingår), USB , USB Värd
Kapacitet 82 g
Visningstyp Färggrafik
Läsbarhet 0.00001 g
Inkluderar Kåpa som används
Linjäritet 0.1 mg
Min. Provvikt 20.0 mg
Modell AX85
Repeterbarhet 0.00002 g
Stabiliseringstid 8,0 sek.
Typ Semi-mikrobalans
Mått (L x B x H) 354 x 230 x 340 mm
Längd (engelska) 13,9 tum
Längd (metrisk) 354.0 mm
Bredd (engelska) 9,1 tum
Bredd (metrisk) 230.0 mm
Höjd (engelska) 13,4 tum
Höjd (metrisk) 340.0 mm
Diameter (engelska) Yttre Pan 3,1 tum.
Diameter (metrisk) yttre panna 80.0 mm
Vikt (engelska) 11.2 lb.
Vikt (metrisk) 5.1 kg
Amperage AC Adapteringång: 0,3 A, AC Adapterutgång: 0,84 A
Lagligt för handel Nej