Läs mer
Tocris Bioscience™ ADX 10059 hydrochloride
Beskrivning
ADX 10059 hydrochloride is reported to be a negative allosteric modulator at the mGlu5 receptor. Analog of MPEP (Cat. No. 1212).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ADX 10059 hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 276.74 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.739 |