Läs mer
Tocris Bioscience™ (±)-ADX71743, >98%;
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30000878
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 30000878
Brand: Tocris Bioscience™ 5715/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Negative allosteric modulator at mGlu7; brain penetrant
Negative allosteric modulator at mGlu7 (IC50 = 300 nM). Blocks high frequency-induced LTP at SC-CA1 synapses in hippocampal slices in vitro. Increases evoked excitatory postsynaptic currents (eEPSCs) in mice. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(2,4-Dimethylphenyl)-2-ethyl-6,7-dihydro-4(5H)-benzoxazolone
Kvantitet 10 mg
Löslighet Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol
Formel vikt 269.34
Renhet >98%