Läs mer
ADX88178, MedChemExpress
Beskrivning
ADX88178 is a potent metabotropic glutamate receptor 4 positive allosteric modulator (mGluR4 PAM) with an EC50 of 4 nM for human mGluR4.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ADX88178 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1235318-89-4 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H12N6S |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (61.21 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=C(C2=CNN=C2)N=C(NC3=NC=CC(C)=N3)S1 |
| Visa mer |