missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(aE)-2-[(6-Chloro-4-pyrimidinyl)oxy]-a-(methoxymethylene)benzeneacetic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (alphaE)-2-[(6-Chloro-4-pyrimidinyl)oxy]-alpha-(methoxymethylene)benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 131860-97-4 |
| Molekylformel | C15H13ClN2O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (E)-2-[(6-Chloro-4-pyrimidinyl)oxy]-alpha-(methoxymethylene)benzeneacetic Acid Methyl Este, Methyl (E)-2-[2-(6-Chloropyrimidin-4-yloxy)phenyl]-3-methoxyacrylate, Methyl (E)-2-[2-(6-Chloropyrimidin-4-yloxy)phenyl]-3-methoxypropenoate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13ClN2O4/c1-20-8-11(15(19)21-2)10-5-3-4-6-12(10)22-14-7-13(16)17-9-18-14/h3-9H,1-2H3/b11-8+ |
| LEDER | CO\C=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1Oc2cc(Cl)ncn2 |
| IUPAC-namn | methyl (E)-2-[2-(6-chloropyrimidin-4-yl)oxyphenyl]-3-methoxyprop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.73 |
| Formel vikt | 320.0564 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?