Läs mer
Motic™ AE2000 Inverterat mikroskop
Produktkod. 11712298
Change view
Huvud stil:
Seidentopf binokulärt, 45° lutande, 360° snurrande
Siedentopf trinokulärt, 45° lutande, 360° snurrande
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Huvud stil Förpackningsstorlek
11712298 Seidentopf binokulärt, 45° lutande, 360° snurrande Varje
11722298 Siedentopf trinokulärt, 45° lutande, 360° snurrande Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11712298 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100103800043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36025.00 SEK
    29339.64 SEK / Paket med 1
    Save 6685.36 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Designad för rutinlabbs- eller kliniskt arbete, såväl som forskningskrav i farmaceutiska laboratorier eller universitet. Motic™ AE2000 omvänt mikroskop uppfyller användarnas förväntningar i högsta grad.
  • Binokulärt/trinokulärt huvud Siedentopf typ 45°lutande, 360°snurrande
  • Bredfälts okular N-WF 10X/20 mm med dioptrijustering och gummiögonmusslor
  • Sidvänt fyrdubbelt nosstycke
  • CCIS planachromaterobjektiv PL4X, LWD PL40X
  • CCIS planachromater fasobjektiv PL Ph10X, LWD PL Ph20X
  • ELWD kondensor N.A. 0,30
  • Fasreglage Ph1, BF
  • Fascentrerande teleskop
  • Vanligt ställ med ställinsatser i metall och glas
  • Halogenbelysning 6 V/30 W med intensitetskontroll och viloläge
Specifikationer
Inkluderar 45 mm blå, gröna interferens- och neutraldensitetsfilter med filterreglage; Insexnyckel, dammskydd av vinyl, nätsladd
Spänning 100/240 V (CE)
Designtyp Omvänt mikroskop
Kondensor typ ELWD kondensor N.A. 0,30
Förstoringskraft 40X, 100X, 200X, 400X
Måltyper Infinity korrigerad planachromater, faskontrast
För användning med (applikation) Designad för rutinmässig inspektion av levande celler
Nosstycke Sidvänt fyrdubbelt
Elektriska krav 6 V
Garanti 2 år elektriska/5 år optiska och mekaniska delar
Synfält 20 mm
Okular N-WF 10X/20mm
Typ av belysning Halogen
Huvud stil Seidentopf binokulärt, 45° lutande, 360° snurrande
Modell AE2000