Läs mer
Motic™ AE31 Huvuddel, binokulärt mikroskop
Produktkod. 15485342
Change view
Huvud stil:
Seidentopf kikare, 45° Lutande
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Huvud stil unitSize
15485342 Seidentopf kikare, 45° Lutande Varje
1 options
Produktkod. 15485342 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100100200602
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bygg ditt eget innovativt designade binokulära inverterade mikroskop. Motic™ AE31 Main Body, Binocular Microscope är en del av ett modulärt system som innehåller CCSI-optik, innovativ mekanisk design, hög flexibilitet och optisk briljans.
  • Kikarhuvud Siedentopf typ, 45º lutande.
  • Sidovänd femdubbla nosstycke.
  • Koaxial grov- och finfokusjustering
  • Hårdbelagd scen.
  • Koehler belysning kvartshalogen 6V/30W med extern lamphus och intensitetskontroll.
  • Auto-OFF och ljusminne funktion.
  • Strömförsörjning 100V-240V (CE).
  • 45mm blått, slipat glas och grönt interferensfilter.
  • Insexnyckel, dammskydd av vinyl och nätsladd.
Specifikationer
Inkluderar Auto-OFF och ljus minnesfunktion, 45 mm blått, slipat glas och grönt interferensfilter, insexnyckel, vinyldammskydd och nätsladd.
Nosstycke Sidovänd femdubbla nosstycke.
Elektriska krav 100/240 V (CE)
Typ av belysning Kvarts halogen
Huvud stil Seidentopf kikare, 45° Lutande
Produkttyp Kikarmikroskophuvud