Läs mer
Motic™ AE31 huvudkropp, trinokulärt (0:100 alternativ) mikroskop
Produktkod. 15405352
Change view
Huvud stil:
Siedentopf trinokulärt, 45° lutande, 360° snurrande
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Huvud stil unitSize
15405352 Siedentopf trinokulärt, 45° lutande, 360° snurrande Varje
1 options
Produktkod. 15405352 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100100200701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bygg ditt eget innovativt designade trinokulära inverterade mikroskop. Motic™ AE31 Main Body, Trinocular (0:100 option) Mikroskop är en del av ett modulsystem som innehåller CCSI-optik, innovativ mekanisk design, hög flexibilitet och optisk briljans.
  • Trinokulärt huvud Siedentopf typ, 45º lutande (Ljusdelning 100:0/0:100).
  • Sidovänd femdubbla nosstycke.
  • Koaxial grov- och finfokusjustering.
  • Hårdbelagd scen.
  • Koehler belysning kvartshalogen 6V/30W med extern lamphus och intensitetskontroll.
  • Auto-OFF och ljusminne funktion.
  • Strömförsörjning 100V-240V (CE).
  • 45mm blått, slipat glas och grönt interferensfilter.
  • Insexnyckel, dammskydd av vinyl och nätsladd.
Specifikationer
Inkluderar Auto-OFF och ljus minnesfunktion, 45 mm blått, slipat glas och grönt interferensfilter, insexnyckel, vinyldammskydd och nätsladd.
Nosstycke Sidovänd femdubbla nosstycke.
Elektriska krav 100/240 V (CE)
Typ av belysning Kvarts halogen
Huvud stil Siedentopf trinokulärt, 45° lutande, 360° snurrande
Produkttyp Trinokulärt mikroskophuvud